92091
Miscela da tavola periodica 1 per ICP
TraceCERT®, 33 elements, 10 mg/L in nitric acid
Sinonimo/i:
Miscela da tavola degli elementi 1 per ICP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 mg/L in nitric acid
tecniche
ICP: suitable
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Il contenuto certificato, incluse incertezza e data di scadenza, è indicato sul certificato.
Il certificato è scaricabile all′indirizzo http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)