918679
Guaiacylglycerol-β-guaiacyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H20O6/c1-21-13-5-3-4-6-14(13)23-16(10-18)17(20)11-7-8-12(19)15(9-11)22-2/h3-9,16-20H,10H2,1-2H3
PPZSOILKWHVNNS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)