91799
Terbuthylazine-(ethyl-d5)
analytical standard
Sinonimo/i:
N2-tert-Butyl-6-chloro-N4-ethyl-d5-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Terbuthylazine-d5
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=N1
InChI
1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,5D2
FZXISNSWEXTPMF-RPIBLTHZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)