91661
Tridodecylmethylammonium chloride
Selectophore™
Sinonimo/i:
Methyltridodecylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Descrizione
cationic
Nome Commerciale
Selectophore™
Saggio
≥97.0% (TLC)
Stato
crystals
PM
572.47 g/mol
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-37H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SBHRWOBHKASWGU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?