91481
Malathion
certified reference material, TraceCERT®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Condizioni di stoccaggio
(storage under argon)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3
JXSJBGJIGXNWCI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
analytical standard; Tokuthion, technical grade, pkg of 50 mg; Crotoxyphos; Phorate; Azinphos-ethyl; Diazinon; Azinphos-methyl; Demeton-O; Dimethoate; Chlorpyrifos-methyl
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Chromatograms
application for LC-MS, application for SPEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.