911046
Glicerolo
BioRenewable, ≥99.5%
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis
- It is used to aid in casting gradient gels and as a protein stabilizer and storage buffer component
- As a solvent in organic synthesis, such as Huisgen cycloaddition of azides
- In pharmaceutical and personal care industries as a humectant and for improved smoothness
Caratteristiche e vantaggi
- ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
- Renewable Carbon Content – ≥99.9%
- Made from Renewable Resource – Palm oil
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)