Documenti fondamentali
908614
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M103
Sinonimo/i:
Dichloro(3-methyl-2-butenylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® M1b (C801)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H74Cl2P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
800.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ru+2]=CC=C(C)C.P(C6CCCCC6)(C5CCCCC5)C4CCCCC4.P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)C1CCCCC1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C18H33P.C5H8.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4-5(2)3;;;/h2*16-18H,1-15H2;1,4H,2-3H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
INCDKKABOVOFIV-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Umicore Grubbs Catalyst M103 is a homogeneous catalyst useful for alkene metathesis, cross metathesis, ring-closing metathesis, and self metathesis.
Learn more about our metathesis catalysts
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 4°C (39°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)