Documenti fondamentali
90733
Supelco
Quercetin 3-glucuronide
analytical standard
Sinonimo/i:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-glucuronide, Mikwelianin, Miquelianin, Quercetin 3-O-β-D-glucuronide, Querciturone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤15.0% water
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
Descrizione generale
Quercetin 3-glucuronide is a dietary flavanoid, that can be isolated from green beans.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin
Absorption of quercetin-3-glucoside and quercetin-4?-glucoside in the rat small intestine: the role of lactase phlorizin hydrolase and the sodium-dependent glucose transporter
Day.JA, et al.
Biochemical Pharmacology, 65, 1199-1206 (2003)
UV-induced biosynthesis of quercetin 3-O-?-D-glucuronide in dill cell cultures
Mohle B, et al.
Phytochemistry, 24, 465-467 (1985)