Documenti fondamentali
901984
Sigma-Aldrich
PC biotin-alkyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H52N6O12S
Numero CAS:
Peso molecolare:
780.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
PC biotin-alkyne is an azide-reactive photoclevable biotin probe that allows for reagent-free release of the captured biomolecules from streptavidin. This reagent contains a biotin moiety linked to an alkyne group through a spacer arm containing a photocleavable moiety. Captured biomolecules can be efficiently photoreleased, typically >90% in 5-25 minutes using an inexpensive, near-UV, low-intensity lamp (e.g. 365 nm lamp at 1-5 mW/cm2).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)