84380-M
Acido nitrico
puriss. p.a., ≥65% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥65% (T)
Forma fisica
liquid
Residuo alla calcinazione
≤0.0005% (as SO4)
pH
<1.0
P. eboll.
120.5 °C (lit.)
Densità
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Hg: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.05 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Ossidazione di nanotubi di carbonio multiparete (MWCNT).
- Rimozione del metallo di transizione catalizzatore dai nanotubi di carbonio a parete singola (SWINT) durante la loro purificazione.
- Determinazione di tracce di Pb e Cd in terreni acquosi tramite spettrometria di assorbimento atomico a fiamma.
- Preparazione di biossido di piombo (PbO2).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?