Documenti fondamentali
79830
Sigma-Aldrich
Phthaloyl chloride
technical, ≥90%
Sinonimo/i:
Phthaloyl dichloride
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-(COCl)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.02
Beilstein:
608200
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
30 mmHg ( 47 °C)
Grado
technical
Saggio
≥90%
Forma fisica
liquid
Impurezze
~8% anhydride
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
n20/D 1.568
P. eboll.
269-271 °C (lit.)
Punto di fusione
6-12 °C (lit.)
Densità
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
equilibrium mixture (phthaloyl chloride ~80% and pseudochloride ~10%) both components show equal chemical behaviour
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Abdollah Salimi et al.
Analytical biochemistry, 466, 89-97 (2014-08-31)
Here, we describe the fabrication of an electrochemical immunoglobulin E (IgE) aptasensor using enzyme-linked aptamer in the sandwich assay method and thionine as redox probe. In this protocol, 5'-amine-terminated IgE aptamer and thionine were covalently attached on glassy carbon electrode
M Zhang et al.
Journal of microencapsulation, 12(4), 425-435 (1995-07-01)
Oil containing microcapsules were prepared by using phthaloyl dichloride as an oil-soluble monomer and diethylene triamine (DETA) as a water-soluble monomer. The diameter of the microcapsules decreased and their distribution became narrower and sharper as the emulsifying time was increased