78711
RenLam® M-1
for microscopy, suitable as a embedding medium
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
MA.02
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.528-1.542
Densità
1.10-1.14 g/cm3 at 20 °C
Compatibilità
suitable for microscopy
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
to be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Note legali
Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)