75744
Tributyrin Test Strips
suitable for clinical testing, food and beverages, microbiology and specific enzyme detection
Sinonimo/i:
Butyrate esterase strips, TRIBU Strips
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tributyrin-Strips, suitable for food and beverages, microbiology, suitable for microbe id | specific enzyme detection
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
BioChemika
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 300 strips
Condizioni di stoccaggio
(Prevent from moisture)
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Moraxella spp.
Neisseria spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
(contains tributyrin and acidobasic indicator)
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.