74684
Octacosane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
13.6 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
278 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-64 °C (lit.)
59-64 °C
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)