73582
Hybriscan™ I kit
Pectinatus frisingensis, suitable for environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinonimo/i:
Pectinatus frisingensis HybriScan™I, FastScan Pectinatus frisingensis
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HybriScan™I Pectinatus frisingensis, suitable for food and beverages, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
Produttore/marchio commerciale
(HybriScan™)
tecniche
microbe id | in situ hybriziation: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Pectinatus frisingensis
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Contenuto correlato
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms