Documenti fondamentali
73146
Supelco
1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Dihexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H100O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
833.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (TLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
oleic acid, 33-36%
palmitic acid, 64-67%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
FDCOHGHEADZEGF-QPLCGJKRSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)