Documenti fondamentali
70937
Millipore
Tryptose
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from protein mixture, tryptic digest, Trypto-peptone
About This Item
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
Residuo alla calcinazione
≤12%
Perdita
≤8% loss on drying
pH
6.2-7.2
Solubilità
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Peptone suitable for microbiology
Millipore
70172
Peptone
Millipore
Millipore
95039
Peptone
Peptone Microbiologically tested.
Millipore
T7293
Peptone
C. A. Reddy
Methods for General and Molecular Microbiology (2007)
Ronald M. Atlas
Handbook of Media for Environmental Microbiology (2005)