70153
Selenite Broth (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
bacteriological peptone, 5.0 g/L
lactose, 4.0 g/L
sodium phosphate, 10.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective for Salmonella spp.
selective for Shigella spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?