70132
Azide Blood Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
meat extract, 3.0 g/L
sodium azide, 0.2 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptose, 10.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH finale
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
Haemophilus spp.
Pneumococcus spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Staphylococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?