69110
1-Methylpyrrolidine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425
P. ebollizione
76-80 °C (lit.)
Densità
0.800 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Synthesis of ionic liquid electrolytes for primary Li/CFx batteries.
- Preparation of ionic liquid as a reaction medium to carry out sulfuric acid-catalyzed conversion of alkynes to ketones.
- MCM-47, a highly crystalline ferrierite layered silicate, can be synthesized using a diquaternary ammonium salt prepared from the reaction of 1-methylpyrrolidine with 1,4-dibromobutane.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?