68186
Benzylpenicilloic acid disodium salt, mixture of epimeres
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Carboxy-5,5-dimethyl-α-[(2-phenylacetyl)amino]-2-thiazolidineacetic acid disodium salt, Penicilloic acid disodium salt
Saggio
≥95% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Formato
neat
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1C(NC(C1(C)C)C(=O)O)C(NC(=O)Cc2ccccc2)C(=O)O
InChI
1S/C16H20N2O5S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(24-16)11(14(20)21)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-13,18H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
HCYWNSXLUZRKJX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)