675393
Esano
≥95%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, suitable for EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Esano, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Grado
HPLC Plus
for residue analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
Densità del vapore
~3 (vs air)
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
P. ebollizione
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble(lit.)
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate).
- Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) characterization of essential oils isolated from various origins.
- To extract free and total gossypol in combination with acetone from cottonseed flakes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?