67407
2-Isopropylmalic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-2-isopropylsuccinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.5% (HPLC)
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
138-145 °C
144-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-4(2)7(12,6(10)11)3-5(8)9/h4,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
BITYXLXUCSKTJS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)