Documenti fondamentali
66159
Supelco
2-Chloro-3-methyl-4-[(7R,7aS)-tetrahydro-7-hydroxy-1,3-dioxo-1H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-2(3H)-yl]benzonitrile
analytical standard
Sinonimo/i:
BMS 564929
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12ClN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.72
Beilstein:
11053870
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C([C@@]1([H])N2CC[C@H]1O)N(C3=C(C)C(Cl)=C(C#N)C=C3)C2=O
InChI
1S/C14H12ClN3O3/c1-7-9(3-2-8(6-16)11(7)15)18-13(20)12-10(19)4-5-17(12)14(18)21/h2-3,10,12,19H,4-5H2,1H3/t10-,12+/m1/s1
KEJORAMIZFOODM-PWSUYJOCSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)