Documenti fondamentali
63659
Supelco
Punch-Module
Selectophore, for ion-selective electrodes
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Nome Commerciale
Selectophore
Diam. int.
8 mm
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
spare part, containing perforator and extractor, for Punch (63653)
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)