Key Documents
63099
Supelco
Magnesium ionophore IV - membrane A
Selectophore
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Nome Commerciale
Selectophore
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Altre note
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood serum with ISE
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
U.E. Spichiger et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 341, 727-727 (1991)