62653
LPM Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Listeria LPM Agar, Lithium chloride Phenylethanol Moxalactam Plating Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
beef extract, 3 g/L
casein peptone (pancreatic), 5 g/L
glycine anhydride, 10 g/L
lithium chloride, 5 g/L
peptone (animal), 5 g/L
phenylethyl alcohol, 2.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective for Listeria spp.
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?