60372
Secoisolariciresinol
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,3R)-2,3-Bis(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-1,4-butanediol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Stringa SMILE
OC[C@@H]([C@H](CO)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
PUETUDUXMCLALY-HOTGVXAUSA-N
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)