Documenti fondamentali
59824
Supelco
Dimethoate-(O,O-dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O,O-Di(methyl-d3) S-methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D6H6NO3PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
S=P(SCC(NC)=O)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3
MCWXGJITAZMZEV-XERRXZQWSA-N
Risultati analitici
identification (LC-MS): identity conforms
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)