57563
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS224, 10 x 0.50g, 50-350 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Stato
particles
Produttore/marchio commerciale
Whitehouse Scientific Ltd PS224
Dimensione particelle
50-350 μm
applicazioni
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Categorie correlate
Descrizione generale
This product is characterized by techniques such as electroformed sieve analysis and microscopy.
Applicazioni
It can also be used to determine the precision and reproducibility of laser diffraction particle analyzer.
Caratteristiche e vantaggi
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available as a neat sample
- traceable to NIST and SRM standards
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)