56763
Agar
high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Residuo alla calcinazione
≤4.0%
Perdita
≤10% loss on drying
Torbidità
≤8 NTU (after autoclaving)
Punto di fusione
85-95 °C
Temp. transizione
gel point 34-36 °C
Resistenza del gel
≥800 g/cm2
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤2.75%
Cationi in tracce
Ca: ≤500 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
applicazioni
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?