55661
HybriScan™D Listeria
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Listeria HybriScan™D, FastScan Listeria
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Livello qualitativo
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Listeria spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)