52919
Hexatriacontane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
17.6 (vs air)
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
265 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
75-77 °C
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane