52517
1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-propanolo
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.8%
Sinonimo/i:
HFP, esafluoro-iso-propanolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.8% (GC)
≥99.8%
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.275 (lit.)
P. ebollizione
59 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?