52367
Esadeciltrimetilammonio bromuro
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™
Sinonimo/i:
CTAB, Cetiltrimetilammonio bromuro, Cetrimonio bromuro, Palmitiltrimetilammonio bromuro
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
powder or crystals
Qualità
LiChropur™
PM
average mol wt 62,000
Numero d'aggregazione
170
tecniche
ion pair chromatography: suitable
CMC
0.92
Punto di fusione
248-251 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
λ
10 % in methanol
Assorbanza UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
11
Compatibilità
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
244 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)