500380
ProClin™ 200
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 400 mL
Sinonimo/i:
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
18 mo.
contiene
3% Mg and Cu salts
Composizione
CMIT/MIT, 1.5%
Confezionamento
pkg of 400 mL
Parametri
operating temperature at <45 °C
Matrice
Water
operating pH range
2.5-8.5
Intervallo di pH
1.7-3.7
P. eboll.
100 °C
Punto di fusione
-3 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.007 g/cm3
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?