Documenti fondamentali
46294
Supelco
τ-Fluvalinate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valine (RS)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H22ClF3N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.91
Beilstein:
8092907
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
protect from light
under inert gas (argon)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3/t23?,24-/m1/s1
INISTDXBRIBGOC-XMMISQBUSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Cyphenothrin PESTANAL®, analytical standard, sum of isomers
Supelco
46037
Cyphenothrin
Thiacloprid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37905
Thiacloprid
Tetramethrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45681
Tetramethrin
Dicofol PESTANAL®
Supelco
36677
Dicofol
Pyriproxyfen PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34174
Pyriproxyfen
Fluroxypyr PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45758
Fluroxypyr
Chlorfenvinphos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36551
Chlorfenvinphos
Cefquinome sulfate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32472
Cefquinome sulfate