Documenti fondamentali
45339
Supelco
Benomyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate, Benomyl, NSC 263489
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.32
Beilstein:
825455
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCNC(=O)n1c(NC(=O)OC)nc2ccccc12
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)
RIOXQFHNBCKOKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benomyl is characterized under the benzimidazole fungicide and is known to suppress fungal growth in a wide variety of plants. Its mode of action involves inhibition of tubulin polymerization.
Applicazioni
Benomyl may be used as a reference standard for the determination of benomyl in aqueous media by high-performance liquid chromatographic method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Closantel PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34093
Closantel
Metalaxyl-M PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32808
Metalaxyl-M
Imazapyr PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37877
Imazapyr
Thiabendazole suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
T5535
Thiabendazole
High-performance liquid chromatographic method for simultaneous determination of benomyl and carbendazim in aqueous media.
Chiba M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 34(1), 108-112 (1986)
Teratogenic effects of benomyl in the Wistar rat and CD-1 mouse, with emphasis on the route of administration.
Kavlock RJ, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 62(1), 44-54 (1982)
Deleterious effects of benomyl and carbendazim on human placental trophoblast cells.
Zhou J, et al.
Reproductive Toxicology, 51, 64-71 (2015)
Sadri Znaidi et al.
Eukaryotic cell, 8(6), 806-820 (2009-04-28)
Cap1p, a transcription factor of the basic region leucine zipper family, regulates the oxidative stress response (OSR) in Candida albicans. Alteration of its C-terminal cysteine-rich domain (CRD) results in Cap1p nuclear retention and transcriptional activation. To better understand the function
Miriam Böhm et al.
eLife, 10 (2021-07-27)
Kinetochores are multi-subunit protein assemblies that link chromosomes to microtubules of the mitotic and meiotic spindle. It is still poorly understood how efficient, centromere-dependent kinetochore assembly is accomplished from hundreds of individual protein building blocks in a cell cycle-dependent manner.