Documenti fondamentali
43311
Sigma-Aldrich
2-(Methacryloyloxy)ethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥95.0% (GC), contains BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
Lonzamon AAEMA, (2-Acetoacetoxy)ethyl methacrylate, Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Beilstein:
2099809
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Qualità
Arxada quality
contiene
BHT as stabilizer
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Impurezze
≤0.10% water
≤2.5% 2-hydroxyethyl methacrylate (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
Indice di acido
3.0‑8.0 KOH/g
Densità
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)