428361
2,7,12,17-Tetra-tert-butyl-5,10,15,20-tetraaza-21H,23H-porphine
Dye content 85 %
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥83.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder or crystals
Composizione
Dye content, 85%
Punto di fusione
182 °C (dec.) (lit.)
λmax
618.0-624.0 nm in hexane
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc2nc1nc3cc(c(nc4cc(c(n4)nc5cc(c(n2)[nH]5)C(C)(C)C)C(C)(C)C)[nH]3)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H42N8/c1-29(2,3)17-13-21-33-25(17)37-22-14-18(30(4,5)6)27(34-22)39-24-16-20(32(10,11)12)28(36-24)40-23-15-19(31(7,8)9)26(35-23)38-21/h13-16H,1-12H3,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
DKCJDGYFHWIGBO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?