41325
Mayer′s Mucicarmine Stain Solution
for microscopy
Sinonimo/i:
Mucicarmine Stain Solution according to Mayer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | staining: suitable
Compatibilità
suitable for microscopy
fungi
applicazioni
food and beverages
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Componenti
Carmine 1 g, Aluminum chloride 0.5 g, water 2 ml
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?