Documenti fondamentali
413003PLATER
Connection kit for GL45 bottle
for use with easySpiral (platers), pkg of 1 sets
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.24
Materiali
silicone connections
Confezionamento
pkg of 1 sets
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with easySpiral (platers)
Descrizione generale
One set of GL45 bottle autoclavable connection for easySpiral® platers
Applicazioni
Culture media plating
Note legali
easySpiral is a registered trademark of InterLab
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)