Documenti fondamentali
40568
Millipore
Bolton Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
agenzia
according to ISO 10272-1:2017
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Campylobacter spp.
Descrizione generale
This supplement is recommended for the selective enrichment of Campylobacter species from foods as recommended by ISO Committee under specifications of ISO 10272-1:2006 (E).
Applicazioni
for the selective enrichment of Campylobacter species from foods
Componenti
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 10 mg
Vancomycin 10 mg
Trimethoprim 10 mg
Amphotericin 5 mg
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.