Documenti fondamentali
370061
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitropyridine N-oxide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
136-138 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1c[n+]([O-])ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-5-4-7(9)3-2-6(5)8(10)11/h2-4H,1H3
SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
NLO material
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)