35382
Secnidazole hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
α,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol hemihydrate, (RS)-1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)-2-propanol hemihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O.CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O.CC(O)Cn2c(C)ncc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/2C7H11N3O3.H2O/c2*1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13;/h2*3,5,11H,4H2,1-2H3;1H2
LPCFEXQLJSCCMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?