Documenti fondamentali
35359
Supelco
Closantel-(benzoyl ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-{5-Chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl}-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C16H14Cl2I2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
669.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)[13c]3[13cH][13c](I)[13cH][13c](I)[13c]3O
InChI
1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)/i7+1,8+1,14+1,16+1,19+1,21+1
JMPFSEBWVLAJKM-ZCTWQCQHSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)