33988
Clopidol
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
ZDPIZLCVJAAHHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Bovine muscle, animal tissues and eggs by hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HILIC-MS/MS).
- Environmental water samples by on-line solid phase extraction (SPE) and ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS).
- Chicken processed foods and muscles by solid-supported liquid extraction (SLE) clean-up and LC-MS/MS.
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)