33941
Thionazin
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O,O-Diethyl O-(2-pyrazinyl) phosphorothioate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(=S)(OCC)Oc1cnccn1
InChI
1S/C8H13N2O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-8-7-9-5-6-10-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3
IRVDMKJLOCGUBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
analytical standard; Tokuthion, technical grade, pkg of 50 mg; Crotoxyphos; Phorate; Azinphos-ethyl; Diazinon; Azinphos-methyl; Demeton-O; Dimethoate; Chlorpyrifos-methyl
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)