Documenti fondamentali
33652
Supelco
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-one
analytical standard
Sinonimo/i:
ITX-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16D7H7OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D
KTALPKYXQZGAEG-SVMCCORHSA-N
Applicazioni
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-one may be used as an internal standard for the analysis of UV ink photoinitiators in packaged food using QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method followed by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis of UV ink photoinitiators in packaged food by fast liquid chromatography at sub-ambient temperature coupled to tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala H, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(3), 459-466 (2011)