Key Documents
33117-M
Sigma-Aldrich
Cicloesano
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1900225
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
9 %
Impurezze
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% aromatic substances (as C6H6)
≤0.05% cyclohexene (C6H10)
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.4250-1.4280
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 5.5-6.5 °C
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il cicloesano viene ossidato in presenza di diversi ossidanti come perossido di idrogeno, terz-butil-idroperossido e ossigeno molecolare.
Applicazioni
Il cicloesano è stato usato per preparare una soluzione 1,3 M di sec-butillitio. Può essere usato come reagente iniziale per la sintesi di acido adipico e ε-caprolattame.
Altre note
Riservato alla Germania: unversteuert
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)